Z609730
Bohlender™ PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.5 mm × 2.5 mm, L 10 m
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 10 m
fabricante / nombre comercial
Bohlender
disponibilidad
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
1.5 mm × 2.5 mm
Longitud
10 m
pared tamaño
0.5 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH