Documentos clave
Z568759
Simriz® high-performance O-ring for QianCap
25-S
Seleccione un Tamaño
1 EA
95,60 €
95,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
95,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
95,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Q Labtech
Descripción general
Have excellent compatibility with most of the chemicals, including inorganic and organic acids and bases, alcohols, aliphatic and chlorinated hydrocarbons, aromatics, ketones, esters, ethers and aldehydes and fuel oils.
Información legal
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Simriz is a registered trademark of Carl Freudenburg KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)