Documentos clave
Z568619
Krytox® GPL 202 grease
weight 2 oz (tube)
Seleccione un Tamaño
1 EA
110,00 €
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
110,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Du Pont
peso
2 oz (tube)
Información legal
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)