Documentos clave
Z568554
ACE stirrer blade, 316SS, oblong-shaped with holes
W × L 19 mm × 60 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
53,90 €
53,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
53,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
53,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel
descripción
for 10mm SS shaft
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8096-70
An × L
19 mm × 60 mm
Descripción general
Holes provide greater agitation than solid blades.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)