Documentos clave
Z568538
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent storage/dispensing flask, septum-inlet, with PTFE inlet valve
joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
Sinónimos:
solvent dispenser bottles
Seleccione un Tamaño
1 EA
441,00 €
441,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
441,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
441,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
100 mL
Descripción general
Designed for use with PureSolv Micro systems with a standard taper dispensing joint. PTFE inlet valve may be closed after filling to isolate dry solvent and to remove flask from system and take to another location for use. Use septum Z565695 or Z565679.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)