Documentos clave
Z568473
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with PTFE stopcocks
3 positions
Seleccione un Tamaño
1 EA
463,00 €
463,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
463,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
463,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Categorías relacionadas
Descripción general
Single bank manifolds come with 4mm bore PTFE stopcocks.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)