Documentos clave
SYNM490042
Synthware vacuum manifold with PTFE stopcocks
number of ports, 4, Hose Connection: left-right, stopcock size 2 mm
Sinónimos:
Synthware M490042, vacuum unit
Seleccione un Tamaño
1 EA
366,00 €
366,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
366,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
366,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
number of ports 4
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware M490042
tamaño de la llave de paso
2 mm
Descripción general
General purpose manifold with 2 mm or 4 mm PTFE stopcocks. Main tube is 22 mm O.D. with serrated hose connection(10 mm O.D.) at both ends. Delivery ports have 10 mm serrated hose connections. Distance between stopcocks is75 mm.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)