Documentos clave
Z567469
Wilmad® Suprasil EPR tubes
O.D. 5 mm, L 178 mm
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Seleccione un Tamaño
1 EA
156,75 €
156,75 €
Precio de catálogo165,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
156,75 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
156,75 €
Precio de catálogo165,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 722-PQ-7
Longitud
178 mm
D.E.
5 mm
inclinación
51 μm
concentricidad
51 μm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.38 mm
Descripción general
Technological advances have increased the sensitivity in EPR spectroscopy, causing certain high Q cavities to pick up the signal from the impurities in natural CFQ quartz tubes. When this is the case, Suprasil EPR products which are made of synthetic material, are a better option because they can supress major impurity contents. Tubes come with cap.
Aplicación
Suprasil EPR tubes are ideally suited for continuous wave (cw) experiments that require a constant filling factor or reproducibility on sample volume in the cavity.
Información legal
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)