Documentos clave
Z564338
Sigma-Aldrich
Rubber filter aid
O.D. × I.D. 76 mm × 32 mm
Seleccione un Tamaño
6 EA
32,62 €
32,62 €
Precio de catálogo46,60 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
32,62 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
32,62 €
Precio de catálogo46,60 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
D.E. × D.I.
76 mm × 32 mm
Descripción general
Supports and seals a funnel in the neck of a filter flask. Bottom of the aid is flat to ensure a tight seal against the lip of the flask.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)