The length is approximately 490 mm (19 ½ inches). The diameter is approximately 16 mm (5/8 inch) outer diameter.
Z561797
Aldrich® single bank manifold with 1 hose connection and 1 closed end
positions, 5, bore size 4 mm, glass stopcock
Seleccione un Tamaño
820,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
820,00 €
Productos recomendados
Materiales
glass stopcock
Características
positions 5
calibre tamaño
4 mm
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Do you have overall dimensions? Length etc.
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?