Documentos clave
Z517283
Sigma-Aldrich
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
493,00 €
493,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
493,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
493,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
fritted
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Aldrich
capacidad
1 L
diám. × Al
95 mm × 340 mm
frita diám.
90 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)