Documentos clave
Z556165
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 50 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
461,00 €
461,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
461,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
461,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
extractor capacidad
50 mL
matraz capacidad
125 mL
dedal D.I. × Al
25 mm × 80 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)