Documentos clave
Z551872
Sigma-Aldrich
Aldrich® check-valve bubbler with SafetyBarb® hose connectors
T-inlet tube, side outlet
Sinónimos:
bubblers, scientific bubblers
Seleccione un Tamaño
1 EA
294,70 €
294,70 €
Precio de catálogo421,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
294,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
294,70 €
Precio de catálogo421,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
capacidad
15 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Check-valve ball prevents oil from being drawn into the system. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)