Documentos clave
SLW4510/02
Pyrex® Quickfit(R) Polypropylene screwthread Connector
13 mm Screwthread Inlet and Outlet
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 4510/02
Seleccione un Tamaño
10 EA
94,10 €
94,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
94,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NB.35
94,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Viton® O-ring
polypropylene
fabricante / nombre comercial
4510/02
SciLabware
Descripción general
These screwthread hose connectors are only for use with the QUICKFIT® and PYREX® glassware products. They do not fit DURAN® glass threads.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
QUICKFIT is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)