Documentos clave
Z550582
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 125 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
118,00 €
118,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
118,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
118,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint stopper24/25
descripción
conical
capacidad
125 mL
llave de paso calibre
2 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)