Documentos clave
Z550647
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 100 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
201,60 €
201,60 €
Precio de catálogo288,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
201,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
201,60 €
Precio de catálogo288,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint stopper22
descripción
conical
capacidad
100 mL
llave de paso calibre
2 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)