Documentos clave
Z548944
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 3,000 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
190,00 €
190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
190,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.E.
185 mm
capacidad
3,000 mL
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)