Documentos clave
Z546941
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
250,00 €
250,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
250,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
250,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidad
140 mL
disco diám.
65 mm
tamaño de poro
25-50 μm porosity
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)