Documentos clave
Z214337
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
With 2mm bore PTFE stopcock plug and hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
142,00 €
142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
142,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
etiqueta
E
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 527215
rosca D.I.
7.0 mm
Descripción general
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Información legal
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)