Documentos clave
Z546895
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidad
60 mL
disco diám.
40 mm
tamaño de poro
25-50 μm porosity
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)