Documentos clave
Z542490
Ace O-rings, Viton®
I.D. 6.1 mm, wall size 1.78 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
16,10 €
16,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
16,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
16,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 785505
D.I.
6.1 mm
pared tamaño
1.78 mm
Información legal
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)