Documentos clave
Z531480
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 600 mm, joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
440,00 €
440,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
440,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
440,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS24/40
disponibilidad
not available in EU
Al total
600 mm
Descripción general
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)