Z329436
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
L 250 mm
Seleccione un Tamaño
30,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
30,40 €
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
fabricante / nombre comercial
BRAND 137710
Longitud
250 mm
Diámetro
~8 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)