Documentos clave
Z530964
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
102,90 €
102,90 €
Precio de catálogo147,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
102,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
102,90 €
Precio de catálogo147,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS24/40
Al total
200 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)