Documentos clave
Z303232
Quickfit® Liebig condenser
L 400 mm, joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
C1/44/SC
Seleccione un Tamaño
1 EA
71,20 €
71,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
71,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
71,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante / nombre comercial
Quickfit C1/44/SC
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Longitud
400 mm
superficie
290 cm2
Descripción general
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)