Documentos clave
Z530263
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 19/22
Seleccione un Tamaño
1 EA
239,00 €
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
239,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS19/22
tamaño de la llave de paso
2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)