Documentos clave
Z530255
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 14/20
Seleccione un Tamaño
1 EA
228,00 €
228,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
228,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
228,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/20
tamaño de la llave de paso
2 mm
Descripción general
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)