Documentos clave
Z106186
Wheaton connector
13-425 to 20-400
Sinónimos:
125480
Seleccione un Tamaño
1 EA
36,00 €
36,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
36,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
36,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
WHEATON®
Descripción general
Grease-free with screw threads to provide an inert connection between outer-threaded glass components. All wetted parts are PTFE. Dynamic vacuum of <5 μm is achieved. May be used at temperatures up to 180 °C.
Características y beneficios
  • Safely joins two exterior threaded glass components without hooks, springs or clamps
  • Screw cap configuration creates a grease-free, vacuum-tight seal
  • Inert contact surface
  • Easy to assemble
  • Connection can be used under moderate pressure to generate a gas or deliver a reagent under an inert atmosphere
  • Available with white polypropylene or black phenolic caps
  • Phenolic connectors have a working temperature of up to 180°C
  • Autoclavable
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)