Documentos clave
Z507237
Supelco
Adaptador Michel-Miller Swagelok®
NPTF 1/16 in., PTFE, Ace-Thred for #11
Seleccione un Tamaño
1 EA
75,70 €
75,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
75,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
75,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
PTFE
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 584444
técnicas
LPLC: suitable
NPTF
1/16 in.
Adaptador
Ace-Thred for #11
Descripción general
Para la realización de conexiones de tuberías Swagelok con material de vidrio roscado Ace. Un extremo es Ace-Thred, el otro de NPTF. Conecta tubos a columnas M-M. Adaptadores con #50 Ace-Thred para columnas grandes Ace.
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)