Documentos clave
Z251860
Supelco
Michel-Miller column stopper
Ace-Thred for #15
Seleccione un Tamaño
1 EA
87,30 €
87,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
87,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
87,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 580311
técnicas
LPLC: suitable
Adaptador
Ace-Thred for #15
Descripción general
Para usar en cada extremo de una columna cromatográfica con Ace-Threds. Realiza un sellado a prueba de escapes sin necesidad de juntas tóricas.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)