Documentos clave
Z505463
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 2.6 mm, I.D. 13.9 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
24,30 €
24,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
24,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
24,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 7855821
D.I.
13.9 mm
pared tamaño
2.6 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)