Documentos clave
Z505366
Ace O-ring, CAPFE
I.D. 10.8 mm, wall size 1.78 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
31,73 €
31,73 €
Precio de catálogo34,20 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
31,73 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
31,73 €
Precio de catálogo34,20 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 7855810
D.I.
10.8 mm
pared tamaño
1.78 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)