Documentos clave
Z504912
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 18.7 mm, wall size 2.6 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
49,90 €
49,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
49,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
49,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 7855726
D.I.
18.7 mm
pared tamaño
2.6 mm
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)