Documentos clave
Z504874
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 12.4 mm, wall size 2.6 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
39,90 €
39,90 €
Precio de catálogo42,90 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
39,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
39,90 €
Precio de catálogo42,90 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 7855720
D.I.
12.4 mm
pared tamaño
2.6 mm
Categorías relacionadas
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)