Documentos clave
Z418242
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 Squibb separatory funnel
capacity 1,000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
El producto Z418242 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
tamaño del tapón
45 mm
capacidad
1,000 mL
válvula tamaño
4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Improved Squibb type separatory funnel provides an unbreakable, all PTFE valve and drip-tip and has a screw-thread closure at the top. Supplied complete with PTFE valve assembly and screw cap with PTFE-faced silicone liner.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)