Documentos clave
Z102628
Sigma-Aldrich
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 22 L, glass stopcock
Seleccione un Tamaño
1 EA
1300,00 €
1300,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1300,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
1300,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass stopcock
capacidad
22 L
llave de paso calibre
10 mm
parte superior apertura
85 mm
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
Z102601Z127876Z127841
capacity
22 L
capacity
12 L
capacity
10 L
capacity
4 L
stopcock bore
10 mm
stopcock bore
10 mm
stopcock bore
-
stopcock bore
-
top opening
85 mm
top opening
50 mm
top opening
-
top opening
-
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)