Documentos clave
Z413542
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with Clear-Seal joints
With Clear-Seal joints, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
Seleccione un Tamaño
1 EA
139,00 €
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
139,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS24/40
Categorías relacionadas
Descripción general
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)