Documentos clave
Z400246
Sigma-Aldrich
Cover for fine test sieve
stainless steel (8" diameter (203.2 mm) cover)
Seleccione un Tamaño
1 EA
43,10 €
43,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
43,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
43,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel (8" diameter (203.2 mm) cover)
descripción
with lifting ring
fabricante / nombre comercial
ATM
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)