Z400157
Fine test sieves
SS frame, pore size 75 μm
Seleccione un Tamaño
145,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
145,00 €
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ATM 200SS8F
tamaño de partícula
200 mesh
tamaño de poro
75 μm
Descripción general
- Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
- Meet ASTM specification E-11
- SS wire cloth measurement traceable to NIST
- Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library