Documentos clave
Z309079
Quickfit® flat flange lids for reaction flasks
center joint: ST/NS 29/32, parallel socket joint: 14/23, 5° side socket joint: 14/23, 10° side socket joint: 14/23, 15° side socket joint: 29/32
Sinónimos:
MAF4/41
Seleccione un Tamaño
1 EA
217,00 €
217,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
217,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
217,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
etiqueta
C
Junta
10° side socket joint: 14/23
15° side socket joint: 29/32
5° side socket joint: 14/23
center joint: ST/NS29/32
parallel socket joint: 14/23
esterilidad
non-sterile
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit MAF 4/41
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
Single and multi-socket lids for reaction flasks for simple extraction, reflux or for the introduction of a variety of stirrers, dropping funnels, temperature probes etc.
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)