Documentos clave
Z303844
Quickfit® wide-neck reaction flask
capacity 5,000 mL, Spherical
Sinónimos:
FR5LF
Seleccione un Tamaño
1 EA
228,00 €
228,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
228,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
228,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom
wide-neck
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Lid
Spherical
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit FR 5LF
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
5,000 mL
Descripción general
Reaction flasks have a flat flange so that lids can be quickly and easily detached. Flanges have 100 mm bore for easy addition or removal of starting materials and products, as well as for simple cleaning. Z653322 has 75mm bore. Order lids and clips separately.
NOTE: Z338052 is cylindrical.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)