Documentos clave
Z308951
Quickfit® ground sleeve stirrer glands
shaft D 6 mm, joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
ST20/2
Seleccione un Tamaño
1 EA
137,00 €
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
137,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS19/26
fabricante / nombre comercial
Quickfit ST 20/2
disponibilidad
not available in USA and Canada
eje P
6 mm
Adaptador
13 thread
Descripción general
Shaft that passes through screw thread adapterr in top of gland. Will operate at up to 700rpm and down to 0.1 torr. Cup shaped lubricant reservoir surrounds sleeve such that lubricant also acts as coolant.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)