Documentos clave
Z308536
Quickfit® sintered bottle heads
for use with 500 mL bottles
Sinónimos:
MF48/13/500
Seleccione un Tamaño
1 EA
91,40 €
91,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
91,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
91,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Quickfit MF 48/13/500
disponibilidad
not available in USA and Canada
compatibilidad
for use with 500 mL bottles
Descripción general
Sintered heads improve gas dispersion
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)