Documentos clave
Z308587
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 250 mL
Sinónimos:
MF29/3/250
Seleccione un Tamaño
1 EA
50,50 €
50,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
50,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
50,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint 24/29
fabricante / nombre comercial
Quickfit MF 29/3/250
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
190 mm
capacidad
250 mL
Descripción general
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)