Documentos clave
Z304840
Quickfit® drying tube
joint: ST/NS 24/29
Sinónimos:
MF23/3
Seleccione un Tamaño
1 EA
48,70 €
48,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
48,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
48,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS24/29
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
neck thread PUSH FIT (24/29 cone size)
fabricante / nombre comercial
Quickfit MF 23/3
disponibilidad
not available in USA and Canada
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Angled. Retain desiccant with plug of glass wool.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)