Documentos clave
Z304646
Quickfit® ground-glass stoppers
joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
SB29
Seleccione un Tamaño
1 EA
14,70 €
14,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
14,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
14,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante / nombre comercial
Quickfit SB 29
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
  • Ideally suited for use with Quickfit® jointedware and other glassware having standard ground glass sockets
  • All Quickfit® stoppers conform to the standard tapers as outlined in ISO 383
  • Borosilicate glass for chemical durability and high temperature performance
  • Hollow-blown construction to reduce weight
  • Hexagonal head prevents the stopper from rolling and provides a good grip
  • Top of stopper is flat, allowing them to be stood on end and avoid contamination of the ground surface
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)