Documentos clave
Z304255
Quickfit® separating funnels
100 mL, pear-shaped, PTFE stopcock, cone joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
D2/22
Seleccione un Tamaño
1 EA
122,00 €
122,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
122,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
122,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE stopcock
pear-shaped
Junta
joint ST/NS support sockets19/26
joint: ST/NS cone19/26
fabricante / nombre comercial
Quickfit D2/22
envase
1 ea of
disponibilidad
not available in USA and Canada
llave de paso calibre
2 mm
capacidad
100 mL
Descripción general
In liquid-liquid extractions, the two immiscible liquids separate into different layers where the liquid with the higher density collects in the lower part of the vessel and can be drained off via the stopcock. The funnel stem has an integral ground cone joint for easy incorporation into a jointed glassware assembly.
Características y beneficios
  • Complies with ISO 4800 Type 2
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • The funnel stem has an integral ground cone joint
  • With interchangeable PTFE stopcock key
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)