Documentos clave
Z302503
Quickfit® Multiple Adapters
top female Joints: ST/NS 14/23 (2), bottom male joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
MA1/11
Seleccione un Tamaño
1 EA
63,40 €
63,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
63,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
63,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
female Joints: ST/NS top14/23 (2)
male joint: ST/NS bottom14/23
fabricante / nombre comercial
Quickfit MA 1/11
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descripción general
Two neck parallel.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)