Documentos clave
Z302457
Quickfit® Cone/Screw-thread Adapters
24 thread (couples 10.5 - 11.5 mm diameter), joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
ST54/24
Seleccione un Tamaño
1 EA
64,50 €
64,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
64,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
64,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante / nombre comercial
Quickfit ST 54/24
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Adaptador
24 thread (couples 10.5 - 11.5 mm diameter)
Descripción general
The Quickfit screw-thread joints on these cone adapters provide a versatile means of coupling thermometers, bleed tubes, electrodes, etc; with Quickfit glassware. The joints are readily adjustable for depth of immersion by slackening the screw cap, and give excellent results under vacuum.
Can be used in apparatus at temperatures up to 300°C providing excessive heat is not applied directly to the screw-thread union.
For replacement parts, see related products section of web site listing.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)