sample type pharmaceutical(s) sample type dairy sample type beverage(s) sample type cider sample type wine sample type sport drink sample type beer sample type bottled water sample type soft drink sample type food(s)
application(s)
bioburden testing food and beverages pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
La junta tórica de silicona + tapón de estanqueidad es un accesorio del muestreador MicropreSure® . El muestreador MicropreSure® es un muestreador para filtración en línea que simplifica los análisis microbiológicos durante el proceso. Se trata de un diseño sencillo y protector que permite el procesamiento aséptico de las muestras justo en el lugar de recogida, reduciendo así el riesgo de contaminación. La junta tórica de silicona + tapón de estanqueidad ayudan al flujo sellado y sin fugas de la muestra.
Application
La junta tórica de silicona + tapón de estanqueidad se utiliza para el muestreo y la filtración en línea de líquidos acuosos como cerveza, productos lácteos, agua embotellada, análisis de productos farmacéuticos, refrescos, sidra, bebidas deportivas y vino para pruebas de contaminación microbiana.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
sample type pharmaceutical(s) sample type dairy sample type beverage(s) sample type cider sample type wine sample type sport drink sample type beer sample type bottled water sample type soft drink sample type food(s)
input
sample type wine sample type dairy sample type cider sample type pharmaceutical(s) sample type beer sample type food(s) sample type sport drink sample type bottled water sample type soft drink sample type beverage(s)
input
sample type beer sample type wine sample type food(s) sample type sport drink sample type dairy sample type soft drink sample type bottled water sample type pharmaceutical(s) sample type beverage(s) sample type cider
input
sample type wine sample type cider sample type pharmaceutical(s) sample type bottled water sample type beverage(s) sample type food(s) sample type sport drink sample type soft drink sample type dairy sample type beer
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®